missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ AssureWear™ Blouses blanches SMS

Numéro de catalogue. 19910798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
Petit
Moyen
Grand
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Size
19910798 3X-Grand
19910793 Petit
19910794 Moyen
19910795 Grand
19910796 X-Grand
19910797 2X-Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19910798 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur A8046

La blouse de laboratoire non tissée SMS avec poignets tricotés est conçue pour protéger les professionnels de la santé, les techniciens de laboratoire et les autres porteurs contre les fluides et la contamination croisée.

  • Non tissée à 3 couches SMS
  • Poignets en tricot
  • Col tricoté

Spécifications

Product Type Blouse de laboratoire usage général
Size 3X-Grand
Gender Unisexe
Material SMS
Color Blanc
Closure Type Boutons-pression
Cuff Style Tricot
Disposable Usage unique
Sterility Non stérile
Style Longueur au genou
No. of Pockets Aucun
Collar Type Tricot
Latex Free Oui
Model A8046
For Use With (Application) Soins de santé, laboratoires
Autoclavable Non autoclavable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats