missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ AssureTouch™ Gants chirurgicaux stériles en polyisoprène React, sans poudre

Numéro de catalogue. 296369498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
296369498 6.5
296369491 7
296369492 7.5
296369493 8
296369494 8.5
296369495 9
296369496 5.5
296369497 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 296369498 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 11476.5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le polyisoprène offre une élasticité et un confort semblables à ceux du latex, sans les risques d’allergies de type I ou de sensibilisation au latex. Sans thiuram ni DPG pour réduire le risque d’allergies chimiques de type IV.

  • Choisir des gants chirurgicaux stériles en polyisoprène de qualité, sans latex, élimine les risques pour les patients et le personnel sensibles au latex sans renoncer au confort, à la protection, à la performance ou à l’obéissance.
  • Très durable et résistant aux perforations.
  • Stérile, sans latex et sans poudre.
  • Paumes texturées.
  • Rencontre ASTM D3577-19.

Spécifications

Sans accélérateur Non
Applications Soins de santé
NQA 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition extérieure Partiellement texturé
Épaisseur du doigt (impériale) 7,09 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0.18 mm
Main Spécifique
Sans latex Oui
Matériau Polyisoprène
Épaisseur de la paume (impériale) 6,69 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0.17 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants chirurgicaux
Taille 6.5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,69 mil
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
Type d’emballage Emballages individuels par paire
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats