missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ AssureTouch™ Pure™ Gants d’examen médicaux en nitrile fins avec bouts des doigts texturés.

Numéro de catalogue. 17101079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petit
Moyen
Grand
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17101079 Petit
17101080 Moyen
17101081 Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 17101079 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 9970B
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

AssureTouch™ Pure™ Gants d’examen médical en nitrile avec bouts des doigts texturés. Idéaux pour les interventions exigeant un haut niveau de précision et une grande sensibilité tactile. La technologie DermaSense aide à réduire le risque de réactions cutanées. Les bouts des doigts texturés assurent une prise sûre. Testés pour la chimiothérapie.

  • Ces gants d’examen en nitrile ultra-fins, testés pour la chimiothérapie, sont idéaux pour les interventions nécessitant précision et sensibilité tactile.
  • Bouts des doigts texturés pour une prise sûre, même en milieu humide.
  • La technologie DermaSense élimine les accélérateurs chimiques couramment utilisés dans les gants en nitrile afin de réduire le risque de réactions cutanées.

Spécifications

Certifications/Conformité Chimiothérapie testée, ISO 13485:2016
Classification chimiothérapie Oui
Chloré Non
Sans accélérateur Oui
Applications Soins de santé, Industriel, Laboratoire
NQA 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition extérieure Extrémités des doigts texturées
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen en nitrile
Taille Petit
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,76 mil
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant Bord roulé
Modèle 9970-B
Quantité 200 par boîte
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats