missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ AssureTouch™ Power™ Gants d’examen médicaux en nitrile fins avec bouts des doigts texturés.
Description
- Ces gants procurent une résistance élevée aux perforations, aux déchirures et aux produits chimiques, sans compromettre la dextérité ni la sensibilité tactile.
- Les manchettes prolongées assurent une couverture optimale.
- Bouts des doigts texturés pour une prise sûre, même en milieu humide.
- Testé pour la chimiothérapie et sécuritaire en présence de fentanyl.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | FDA 510k, chimiothérapie testée, sans danger pour le fentanyl |
| Classification chimiothérapie | Oui |
| Chloré | Non |
| Sans accélérateur | Non |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Extrémités des doigts texturées |
| Sans latex | Oui |
| Show More |