missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ AssureTouch™ Agile™ Gants d’examen médicaux en nitrile fins avec bouts des doigts texturés.

Numéro de catalogue. 17101084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Petit
Moyen
Grand
Très grand
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17101084 Petit
17101083 Très petit
17101085 Moyen
17101086 Grand
17101087 Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 17101084 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 9998B
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

AssureTouch™ Agile™ Gants d’examen médical en nitrile avec bouts des doigts texturés. Idéaux pour les interventions exigeant un haut niveau de précision et une grande sensibilité tactile. Bouts des doigts texturés pour une prise sûre, même en milieu humide. Testés pour la chimiothérapie.

  • Ces gants d’examen en nitrile fins, testés pour la chimiothérapie, sont idéaux pour les interventions nécessitant précision et sensibilité tactile.
  • Bouts des doigts texturés pour une prise sûre, même en milieu humide.
  • Testés pour la chimiothérapie.

Spécifications

Classification chimiothérapie Oui
Chloré Non
Sans accélérateur Non
Applications Soins de santé, Industriel, Laboratoire
NQA 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition extérieure Extrémités des doigts texturées
Épaisseur du doigt (impériale) 4,5 mil
Sans latex Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants d’examen en nitrile
Taille Petit
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,5 mil
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant Bord roulé
Modèle 9998-B
Quantité 1000/Cs.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats