missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ Enespro™ ArcGuard™ Kit de combinaison 40 cal avec capuche standard et gants à tension (10)
Specifications
Specifications
| Taille | 5X-Grand |
| Couleur | Marine |
| Suspendre | Réglable |
| Sexe | Unisexe |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Type de produit | Kit d’arc électrique |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Intensité des arcs électriques | 40 cal/cm² |
| À utiliser avec (application) | Services publics, fabrication, entrepreneurs en électricité |
| Certifications/Conformité | CAT 4, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506, OSHA 1910.269 |
| Show More |