Learn More
Applied Biosystems™ Kit de transcription inverse d’ADNc à haute capacité
Description
Le kit de transcription inverse d’ADNc haute capacité, disponible avec ou sans inhibiteur de RNase, contient tous les composants nécessaires à la conversion quantitative de jusqu’à 2μ g d’ARN total en ADNc simple brin en une seule réaction de 20μ L. Les deux types de trousses fournissent de l’ADNc simple brin de très haute qualité, de 0,02–2 μg d’ARN total. Les réactions peuvent être mises à l’échelle jusqu’à 100μ L pour générer 10μ g d’ADNc à partir d’une seule réaction.
Le kit de transcription inverse d’ADNc haute capacité avec inhibiteur de RNase comprend l’enzyme recombinante utilisée pour empêcher la dégradation des matrices d’ARN et ne présente pas d’activité endonucléase ADN afin d’obtenir un meilleur rendement.
En plus de son utilisation dans la RT-PCR, ce kit peut être utilisé dans la PCR traditionnelle, les puces à ADN et pour la création d’archives d’ADNc.
Les caractéristiques du kit de transcription inverse d’ADNc haute capacité sont les suivantes :
- Amplification linéaire de cibles pour PCR en temps réel
- Rendements et précision supérieurs à ceux des autres kits de synthèse d’ADNc, pour un coût nettement inférieur.
- Plage dynamique 10 fois supérieure à celle des autres kits
Testé de manière approfondie avec divers modèles
La synthèse quantitative du premier brin de toutes les espèces d’ARN est réalisée à l’aide d’amorces aléatoires. Ce kit a été testé de manière approfondie avec divers modèles d'ARN, notamment des cibles riches en GC et AU et des ARN exprimés à de faibles niveaux. L’ARNc peut également être généré efficacement à partir de la transcription in vitro de l’ADNc.
Order Info
Conditions d’expédition : Glace sèche
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 50 U/μL |
| Contenu et stockage | • 10 X tampon RT (2 x 1 ml) • 10 X amorces aléatoires RT (2 x 1 ml) • 25 X mélange dNTP, (1,0 ml à 100 mM) • MultiScribe Inverse Transcriptase, (1,0 ml à 50 U/μL) • Inhibiteur RNase (5 x 200 μL) Conserver à -15 à -25 °C. |
| Format | Kit |
| Vitesse de réaction | 120 min |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 37 °C |
| Quantité | 1 de chaque |
| Transcriptase inverse | MultiScribe |
| Activité ribonucléase H | Oui |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.