missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Antibodix™ Colonne d’échange cationique faible WCX-NP10, taille de particule de 10 μm, PEEK

Numéro de catalogue. 111007587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (Metric):
5 cm
25 cm
Diameter (Metric):
2.1 mm
4.6 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (Metric) Diameter (Metric)
111007587 5 cm 4.6 mm
111007586 5 cm 2.1 mm
111006224 25 cm 2.1 mm
111006370 25 cm 4.6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 111007587 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur Z777275

Antibodix™ Les colonnes sont conçues pour l’analyse reproductible des variants de charge des anticorps monoclonaux par gradient de sel ou de pH.

Les particules non poreuses de poly (styrène divinylbenzène) dans Antibodix™ les colonnes sont protégées par une couche polymère hydrophile contenant un réseau de groupes d’échange cationique faibles (WCX).

Spécifications

Diameter (Metric) 4.6 mm
Length (Metric) 5 cm
Particle Size 10 μm
pH 2.0 à 12.0
Pore Size Non poreux
Stationary Phase PS-DVB sphérique
Product Line Antibodix
Matrix Phase sphérique PS-DVB
Phase Échange de cations
Material PEEK
Technique Échange de cations
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Antibodix est une marque déposée de Sepax Technologies