missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell TouchNTuff™ Gants en nitrile gris foncé 93-250
Description
- Une prise améliorée minimise la force et réduit la fatigue des mains et des bras
- La formulation nitrile offre un confort pour de longues périodes d’usure
- Résiste à une variété de produits chimiques industriels
- Aucun transfert de contaminants de silicone à la surface de contact
- Manchette à bord roulé
- Ambidextres
- Sans poudre
- Compatible avec l’écran tactile
- Recommandé pour l’après-vente automobile à usage général, le nettoyage en cas de déversement ou de fuite, le transfert de liquides et de solides, la prise d’échantillons, les tests et l’entretien
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374-1:2016 |
| Applications | Industriel, Laboratoire |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Partiellement texturé |
| Épaisseur du doigt (impériale) | 8,7 mil |
| Épaisseur des doigts (métrique) | 0.22 mm |
| Sans latex | Yes |
| Afficher plus de résultats |