missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell TouchNTuff™ Gants en nitrile gris foncé 93-250

Numéro de catalogue. 19010080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Très petit
Moyen
Grand
Très grand
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19010080 Très petit
19010082 Moyen
19010083 Grand
19010084 Très grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 19010080 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93250060

Les gants en nitrile gris foncé réduisent considérablement la force nécessaire pour saisir efficacement les objets humides, secs et huileux.

  • Une prise améliorée minimise la force et réduit la fatigue des mains et des bras
  • La formulation nitrile offre un confort pour de longues périodes d’usure
  • Résiste à une variété de produits chimiques industriels
  • Aucun transfert de contaminants de silicone à la surface de contact
  • Manchette à bord roulé
  • Ambidextres
  • Sans poudre
  • Compatible avec l’écran tactile
  • Recommandé pour l’après-vente automobile à usage général, le nettoyage en cas de déversement ou de fuite, le transfert de liquides et de solides, la prise d’échantillons, les tests et l’entretien

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001
Certifications/Conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 374-5:2016, EN 374:2003, EN 374-1:2016
Applications Industriel, Laboratoire
NQA 1.5
Couleur Gris
Jetable Usage unique
Finition extérieure Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 8,7 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0.22 mm
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Taille Très petit
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
Modèle 93-250 XS
Résistance à la traction 36 MPa
Longueur (impériale) 24,38 cm (9,6 po)
Longueur (métrique) 24.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats