missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ Gants résistants à la coupure recouverts de paume 11-531, INTERCEPT™ et GRIP™ technologie

Numéro de catalogue. 19010123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
11
6
7
8
9
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19010123 11
19010118 6
19010119 7
19010120 8
19010121 9
19010122 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19010123 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11531110

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gants ultra-légers offrent dextérité, mobilité raffinée et performance de coupe dans un style confortable et flexible.

  • Présente une doublure ultralégère calibre 18 avec des fils technologiques INTERCEPT offrant une protection EN Cut Niveau 3
  • Les caractéristiques de la doublure intègre la technologie ZONZ™  comfort fit pour la respirabilité et le mouvement ergonomique
  • Le revêtement plongé dans la paume et FORTIX™ la formulation Technology offrent une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure adhérence
  • Conception sans silicone
  • La saleté masque la paume pour une durée de port plus longue
  • Coupe EN Niveau 3 (ANSI Niveau 2)
  • Niveau 4 d’abrasion EN
  • Disponible en tailles 6 à 11

Spécifications

Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) ANSI 4
Certifications/Conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Catégorie II
Structure Tricot
Matériau de revêtement Nitrile, Fibre de verre, Nylon HPPE, Spandex
Couleur Gris, Noir
Indice de résistance aux coupures ANSI A2
Main Spécifique
Sans latex Oui
Matériau Fibre de verre, Nylon, HPPE, Spandex, Mousse nitrile
Type de produit Gants résistants à la coupure
Taille 11
Norme EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
À utiliser avec (application) Assemblage de petites pièces, tâches légères, manipulation de matériaux lisses, glissants ou aux bords tranchants comme le verre, la tôle, le carrelage et le placage, l’entretien
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricot
Conception de la prise Ansell GRIP™ Technologie
Doublure In-Line
Modèle 11-531 11
Type d’emballage Boîte
Évaluation des ponctions ANSI/ISEA 105-16 Niveau 2
Séries HyFlex™ 11-531
Type de pouce Aile
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 21 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats