missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trihydrate d’ampicilline
Description
Couramment utilisé pour sélectionner la résistance à l’ampicilline dans les cellules mutées et transformées
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Forme | Poudre |
| Beilstein | 5399534 |
| Format | Bouteille en plastique |
| Quantité | 500 g |
RUO – Usage réservé à la recherche