missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amphotéricine B, MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19504390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19504390 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19504390 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219504390

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1397-89-3
Formule moléculaire C47H73NO17
Poids moléculaire (g/mol) 924.09
Numéro MDL MFCD00877763
Clé InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Synonyme Amphomoronal, Fungizone, Amphotericine B
PubChem CID 134129663
SOURIRES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O

Spécifications

Catégorie Amphotéricine B
Nom ou substance chimique Amphotericin B
Nom Remarque de Streptomyces sp.
Forme physique Poudre
Couleur Jaune
Quantité 500 mg
Nom de l’IUPAC (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaène-38-CAR
Poids de formule 924.1
Niveau Not Available
EINECSNumber 215-742-2