missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Aminopeptidase N, Rat

Numéro de catalogue. 16459910U
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 U
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
16459910U 10 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 16459910U Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 16459910U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les niveaux d’aminopeptidase N sont élevés chez les sujets cancéreux et corrélés à la charge tumorale, et ainsi, on croit que l’enzyme joue un rôle dans l’angiogenèse

  • Aminopeptidase N native purifiée à partir des membranes rénales en brosse du rat et clivée avec de la papaïne pour produire une enzyme soluble
  • Une protéase membranaire intégrale à chaîne unique qui fonctionne avec une grande spécificité pour éliminer les acides aminés N-terminaux des peptides

Spécifications

Concentration Veuillez consulter l’étiquette du flacon pour la concentration spécifique au lot
Formule En 200 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, pH 8,0.
Pureté ≥90% par SDS-PAGE
Contenu et stockage ≤-70 °C
Forme Liquide
Quantité 10 U
Synonyme APN/CD13, aminopeptidase N
Type de produit Aminopeptidase