missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Paquets de valeur (bis-réactifs NHS Ester)
Description
Order Info
Large gamme de packs en vrac disponibles pour maximiser l’économie. Les paquets contiennent des fluors portant deux groupes réactifs sur chaque molécule de colorant pour le marquage général des groupes protéiques amines.
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour des applications de criblage à haut débit (HTS) |
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | Cy7 Bis NHS Ester |
| Contenus des kits | Des sachets de papier d’aluminium, chacun contenant 5, 10 ou 50 mg de colorant séché |
| Contenu et stockage | 2 °C à 8 °C, protégés de la lumière. Le matériel reconstitué peut être conservé jusqu’à 2 semaines à -20 °C en aliquotes pour éviter des cycles répétés de congélation et de dégel. |
| Couleur | Mauve |