missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Solution de protéinase K recombinante (20 mg/mL)

Numéro de catalogue. AM2546
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.25 mL
5 x 1.25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM2546 1.25 mL
AM2548 5 x 1.25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AM2546 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2546

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La protéinase recombinante K est une sérine protéase non spécifique utile pour la digestion générale des protéines.

La protéinase recombinante K est une sérine protéase non spécifique utile pour la digestion générale des protéines.

La protéinase K reste active :

  • Sur une large plage de pH (activité optimale entre 6,5 et 9,5)
  • En conditions de dénaturation (par exemple, en présence de SDS ou d’urée)
  • En présence d’agents chélants métalliques (par exemple, EDTA)
  • À des températures relativement élevées (la température optimale de digestion est de 65 °C)

Applications

Le retrait des nucléases endogènes lors de la préparation de l’ADN et de l’ARN; Préparation de coupes tissulaires pour l’hybridation in situ .

Tests de performance et de qualité

Tests d’endodésoxyribonucléase et d’exodésoxyribonucléase; la forme liquide testée pour l’absence d’activité RNase.

Définition d'une unité

Une unité mAnson est décrite comme cette quantité d’enzyme qui libère 1 μmol d’acide aminé Folin-positif en une minute à 37 °C en utilisant l’hémoglobine comme substrat.

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Spécifications

Concentration 20 mg/mL
Espèces hôtes T. album
Contenu et stockage Conserver à -20 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Quantité 1.25 mL
Type de produit Protéinase K
Gamme de produit Ambion
Forme Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.