missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ Gants 58-735 Nitrile résistants aux coupures

Numéro de catalogue. 19168567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
11
6
7
8
9
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19168567 11
19168562 6
19168563 7
19168564 8
19168565 9
19168566 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 19168567 Fournisseur Ansell Code fournisseur 58735110

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gants en nitrile offrent à la fois une protection chimique et une protection contre les coupes, et peuvent être utilisés dans une grande variété d’industries. ANSELL GRIP™ La technologie offre une dextérité, une prise et un confort accrus, tandis que INTERCEPT™ la technologie résistante aux coupures protège contre les lacérations.

  • INTERCEPT™ La technologie résistante aux coupures offre une protection contre les lacérations
  • Ajustement optimisé qui intègre la doublure coupée à la coque en nitrile pour une meilleure dextérité et tactile comparé au double gant
  • La dextérité en prise sèche et humide aide aussi à réduire la fatigue des mains
  • La doublure coupée haute visibilité sert d’indicateur du moment où le gant est coupé, mettant en lumière lorsque la protection chimique est compromise
  • Le poignet peut être plié pour servir de gouttière afin d’empêcher les produits chimiques de couler le long du bras
  • Oeko-Tex™ Approuvé par la norme 100
  • Conformité aux exigences de la FDA sur la manipulation des aliments
  • Spécifications

    Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) ANSI 6
    Certifications/Conformité 21 CFR 170-199
    Certifications/Conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN407, EN 1149
    Chloré Non
    Couleur Vert
    Jetable Réutilisable
    Main Spécifique
    Sans latex Oui
    Matériau Nitrile
    Taille 11
    Épaisseur (impériale) 39 mil
    Épaisseur (métrique) 1 mm
    Norme EN388 EN 388:3432, EN 388:4X32C
    EN 421 Non
    EN ISO 374-1 Type A
    CODES DE LETTRE CHIMIQUES EN ISO 374-1 AJKLMNOPT
    EN ISO 374 - 5 Bactéries, champignons seulement
    À utiliser avec (application) Manipulation de plaques et de panneaux métalliques, manipulation de pièces avec bords tranchants et rugueux, remplissage, mélange et chargement des matières premières, prélèvement et traitement d’échantillons, enlèvement de verrerie brisée, nettoyage de déversements ou fuites, assemblage et montage des composants, mélange ou chargement de produits chimiques, nettoyage des installations et machines, manipulation des applications et outils de nettoyage
    Type de manchette de gant Prolongé
    Conception de la prise ANSELL GRIP™ Technologie
    Doublure Non doublé
    Modèle 58735110
    Séries AlphaTec™ 58-735
    Longueur (impériale) 13,7 po
    Longueur (métrique) 35 cm
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats