missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ Gants 58-735 Nitrile résistants aux coupures
Description
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 6 |
| Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199 |
| Certifications/Conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN407, EN 1149 |
| Chloré | Non |
| Couleur | Vert |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A3 |
| Jetable | Réutilisable |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Afficher plus de résultats |