missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ Alphatec™ MICROCHEM™ Salopette orange 68-5000 avec capuche et bas

Numéro de catalogue. 17999952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
X-Grand
2X-Grand
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17999952 2X-Grand
17999951 X-Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ce produit contient du latex en caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques.
Numéro de catalogue. 17999952 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur OR50T9212206

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce produit contient du latex en caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques.

Offrir une protection solide et durable, adaptée aux travailleurs dans des zones extrêmement dangereuses, y compris aux équipes de réponse HAZMAT. Ansell™ Alphatec™ MICROCHEM™ Les combinaisons orange 68-5000 avec capuche et chaussettes atteignent de nouveaux niveaux de protection chimique et ont été conçues pour protéger.

  • Protection :  Barrière contre de nombreux produits chimiques organiques et inorganiques ainsi que contre les dangers biologiques; >Temps de percée de 480 minutes contre 14 des 15 produits chimiques listés dans la norme ISO EN 6529
  • Confort :  Matériau multicouche, léger, mais solide et durable
  • Très visible :  Couleur orange vif pour améliorer la sécurité des travailleurs
  • Design :  taille, poignets et chevilles élastiques, fermeture à double fermeture éclair, double poignet avec poignet intérieur tricoté, coutures soudées et rubanées par ultrasons, capuche en deux pièces, bas intégrés avec rabat de botte
  • Applications :  nettoyage industriel et de réservoirs, installations de purification des eaux usées, produits chimiques, pétrole et pétrochimie, pharmaceutique, mines, agriculture, intervention d’urgence HAZMAT (niveau B), première intervention et service d’incendie
  • Tailles :  Disponibles en Petite à 5X-Large
  • Certifications :  EN 1073-2, EN 1149-5 / AATCC 76, ANSI/ISEA 101, EN ISO 13982-1 Type 5-B, ISO 17491-4 Type 6-B, EN 14126 / ASTM F1671, EN 14605 Type 3-B, EN 14605 Type 4-B
  • Stockage :  5 ans de conservation dans des conditions sèches, fraîches et couvertes, à l’abri du soleil direct

Certifications

EN 1073-2, EN 1149-5 / AATCC 76, ANSI/ISEA 101, EN ISO 13982-1 Type 5-B, ISO 17491-4 Type 6-B, EN 14126 / ASTM F1671, EN 14605 Type 3-B, EN 14605 Type 4-B

Spécifications

Type de produit Chemical Protective Clothing
Taille 2X-Grand
Sexe Unisex
Matériau Tissu stratifié barrière multicouche
Couleur Orange
Jetable Single-use
Modèle de taille Élastique
Modèle de cheville Chaussettes attachées, Survops de botte
Modèle de manchette Élastique, Tricot
Type de col Avec capuchon
Type de cagoule 2 panneaux
Type de bouchon Double fermeture éclair
Type de couture Soudé, Coutures scellées
Type de protection Protection chimique et biologique étanche aux liquides et à la pulvérisation
Résistance Chemicals
Aperçu général Poignet extérieur élastiqué avec poignet intérieur tricoté
Sans latex Non
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats