missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ Salopette Comfort Bound 2000 avec capot, Modèle 129
Description
- Bras, jambes et torse avant en tissu 2000
- Protège contre les liquides, la résistance chimique légère et les particules biologiques
- Perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau pour aider à réduire le risque de stress thermique
- Sans silicone
- Antistatique, testé selon EN1149-5 et AATCC76
- Chevilles et poignets élastiques
- Capuche en trois pièces, fermeture éclair à deux sens à l’avant avec rabat tempête
- Coutures reliées, boucles pour doigts
- Idéal pour les industries pharmaceutiques, les salles blanches, la peinture, les services vétérinaires, la lutte antiparasitaire
- Disponible en format Petit à 5X-Large
- Certifications EN 1073-2, EN 1149-5 / AATCC 76, ANSI/ISEA 101, EN ISO 13982-1 Type 5, ISO 17491-4 Type 6
- Durée de conservation de 5 ans dans des conditions sèches, fraîches et couvertes, à l’abri du soleil direct
Certifications
EN 1073-2, EN 1149-5 / AATCC 76, ANSI/ISEA 101, EN ISO 13982-1 Type 5, ISO 17491-4 Type 6
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons à usage général |
| Taille | 3X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Stratifié microporeux, SMS |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage limité |
| Modèle de taille | Élastique |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique, Boucles de doigts |
| Type de col | Avec capuchon |
| Afficher plus de résultats |