missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ Gant 58-530B résistant aux produits chimiques et à épreuve liquide
Description
- Combinaison de résistance chimique à l’épreuve des liquides et d’adhérence, avec flexibilité et dextérité
- Protection chimique fiable pour une sécurité accrue de l’utilisateur.
- ANSELL GRIP™ La technologie garantit que le polymère du revêtement ne pénètre pas la doublure pendant la fabrication
- Le revêtement est constant et solide, réduisant considérablement le risque de fuite chimique sur la peau
- Recommandé pour des applications extérieures
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 5 |
| Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN 1149 |
| Chloré | Non |
| Couleur | Gris, Sarcelle |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Taille | 7 |
| Norme EN388 | EN 388:3122A, EN 388:4121 |
| EN 421 | Non |
| Afficher plus de résultats |