missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ Gants en nitrile vert 58-201
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 17033224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
10
8
9
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
17033224 8
17033225 9
17033226 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 17033224 Fournisseur Ansell Code fournisseur 58201080

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisant une formulation unique, AlphaTec 58-201 est une solution protectrice véritablement polyvalente qui peut être appliquée à un large éventail d’applications et d’environnements.

  • AnsellGrip Technologie pour une meilleure adhérence dans des conditions humides et huileuses.
  • Conçu pour protéger à des températures allant de -40 à +250 °C/482 °F.
  • La doublure acrylique garde les mains au chaud par temps froid et les protège lors des applications de chaleur par contact.
  • Barrière chimique nitrile offrant une protection contre une grande variété de produits chimiques.

Spécifications

Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) ANSI 5
Certifications/Conformité ANSI ABR 5, ANSI Coupe A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020, EN 511:2006, Contact alimentaire
Applications Industriel
Couleur Vert
Sans latex Oui
Matériau Acrylique, nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Taille 8
Type de manchette de gant Gantelet
Conception de la prise Ansell Technologie de prise
Matériau de revêtement Acrylique
Longueur (métrique) 330 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats