missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 04-003 Gants en PVC de poids moyen 14 po. Avec une doublure en polaire
Description
- Conformités alimentaires de la FDA et de l’UE
- Revêtement résistant à l’huile
- Poignée spéciale rugueuse pour les meilleures poignées sèches, humides et à l’huile
- Conception ergonomique de la forme de la main
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance | 21 CFR 170-199 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Chlorinated | Non |
| Color | Bleu |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Latex Free | Oui |
| Material | PVC, Nitrile |
| Size | 11 |
| EN388 Standard | EN 388:3121B; EN 388:3121 |
| Show More |