missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 NHS Ester (Succinimidyl Ester)

Numéro de catalogue. a20009
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
3 x 100 μg
1 mg
5 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
A20009 1 mg
A20109 5 mg
A37564 25 mg
A37571 3 x 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. A20009 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A20009

Alexa Fluor™ Le 555 est une teinture orange vif. Utilisé pour la génération stable de signaux en imagerie et cytométrie en écoulement, Alexa Fluor™ le colorant 555 est soluble dans l’eau et insensible au pH du pH 4 au pH 10.

Alexa Fluor™ Le 555 est une teinture orange vif. Utilisé pour la génération stable de signaux en imagerie et cytométrie en écoulement, Alexa Fluor™ le colorant 555 est soluble dans l’eau et insensible au pH du pH 4 au pH 10. En plus des formulations de colorants réactifs, nous offrons Alexa Fluor™ des colorants 555 conjugués à une variété d’anticorps, peptides, protéines, traceurs et substrats d’amplification optimisés pour le marquage et la détection cellulaires.

L’ester NHS (ou ester succinimidyle) de Alexa Fluor™ 555 est l’outil le plus populaire pour conjuguer ce colorant en protéine ou anticorps. Les esters du NHS peuvent être utilisés pour marquer les amines primaires (R-NH2) des protéines, des oligonucléotides modifiés par l’amine et d’autres molécules contenant de l’amine. Le conjugué résultant Alexa Fluor™ présentera une fluorescence plus brillante et une plus grande photostabilité que les conjugués d’autres fluorophores spectrails similaires.

Informations détaillées à ce AlexaFluor™ sujet Ester NHS :
Étiquette fluorophore : Alexa Fluor™ Groupe réactif 555 colorants
: Réactivité des esters
du NHS : Les amines primaires sur les protéines et les ligands, les oligonucléotides
modifiés par l’amine Ex/Em du conjugué : Coefficient d’extinction 555/572 nm
: 155 000 cm-1 M-1
Colorants spectralement similaires : Tétramétylrhodamine
Poids moléculaire : ∼1250

Réaction
de conjugaison typiqueVous pouvez conjuguer des réactifs réactifs à l’amine avec pratiquement n’importe quelle protéine ou peptide (le protocole fourni est optimisé pour les anticorps IgG). Vous pouvez adapter la réaction à n’importe quelle quantité de protéines, mais la concentration devrait être d’au moins 2 mg/mL pour des résultats optimaux. Nous recommandons d’essayer trois degrés différents d’étiquetage, en utilisant trois rapports molaires différents du réactif par rapport à la protéine.

L’ester Alexa Fluor™ NHS est généralement dissous dans du diméthylformamide anhydre (DMF) ou du diméthylsulfoxyde (DMSO) (D12345) de haute qualité, et la réaction est effectuée dans un tampon de bicarbonate de sodium 0,1 –0,2 M, pH 8,3, à température ambiante pendant 1 heure. Parce que le pKa de l’amine terminale est plus bas que celui du groupe lysine epsilon-amino, vous pouvez obtenir un marquage plus sélectif de la terminale de l’amine en utilisant un tampon plus proche du pH neutre.

Purification
conjuguéeLes anticorps marqués sont généralement séparés du colorant libre Alexa Fluor™ à l’aide d’une colonne de filtration en gel, comme Sephadex™ le G-25, BioGel™ le P-30 ou équivalent. Pour des protéines beaucoup plus grandes ou plus petites, choisissez un milieu de filtration en gel avec une limite de poids moléculaire appropriée ou purifiez par dialyse. Nous offrons plusieurs kits de purification optimisés pour différentes quantités de conjugué anticorps :
kit de purification conjugué par anticorps pour 0,5 à 1 mg (Cat. Non. A33086)
Trousse de purification conjuguée par anticorps pour 20-50 μg (Cat. Non. A33087)
kit de purification conjuguée par anticorps pour 50-100 μg (Cat. Non. A33088)

En savoir plus sur le marquage
des protéines et des anticorps Nous offrons une large sélection de kits d’étiquetage Molecular Probes™ d’anticorps et de protéines adaptés à votre matériau de départ et à votre installation expérimentale. Consultez nos kits de marquage des anticorps ou utilisez notre outil de sélection de la chimie du marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits d’étiquetage, lisez la section 1.2 des kits pour le marquage des protéines et des acides—nucléiques dans le Molecular Probes™ Manuel.

Nous allons’vous fabriquer un conjugué
personnaliséSi vous’ne trouvez pas ce que vous’cherchez dans notre catalogue en ligne, nous’vous préparerons un anticorps ou un conjugué protéique personnalisé. Notre service de conjugaison personnalisée est efficace et confidentiel, et nous assumons la qualité de notre travail. Nous sommes ISO certifiés 13485:2000.

Spécifications

Quantity 1 mg
Product Type Colorant
Content And Storage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Chemical Reactivity Amine
Shipping Condition Température ambiante
Reactive Moiety Ester actif, ester succinimidyle
Label or Dye Alexa Fluor™ 555
Label Type Alexa Fluor
Product Line Alexa Fluor
Emission 572 nm
Excitation 555 nm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.