missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actinomycine D cristalline MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN10465825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10465825 25 mg
ICN10465805 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN10465825 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210465825

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 50-76-0 | Formula: C62H86N12O16 | Weight: 1255.438 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 50-76-0
Formule moléculaire C62H86N12O16
Poids moléculaire (g/mol) 1255.438
Numéro MDL MFCD00005033
Clé InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonyme Dactinomycin, actinomycin-[thr-val-pro-sar-meval]
PubChem CID 131954673
Nom de l’IUPAC 2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SOURIRES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C

Spécifications

Catégorie Actinomycine D
Nom ou substance chimique Actinomycin D
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Rouge
Quantité 25 mg
Fourchette de pourcentages d’essai ∽98%
Poids de formule 1255.5
Pourcentage de pureté >99%
Niveau Not Available
missing translation for 'storageNote' Tenir à l'abri de la lumière.
Recommended Storage Conserver à 4 °C.