missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Acclaim™ Colonnes Trinity Q1 LC
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 03898149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2.1 mm
3 mm
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Granulométrie
03898149 2.1 mm 100 mm 3 μm
03898150 3 mm 100 mm 3 μm
DX079719 3 mm 10 mm 5 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 03898149 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 079717

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À utiliser pour séparer les herbicides diquat et paraquat.

Séparez simultanément les herbicides diquat et paraquat avec Thermo les colonnes ScientificTM AcclaimTM Trinity Q1 LC. Ces colonnes tri-modes (WCX, WAX, RP) offrent une analyse de traces inégalée à haute résolution et à haut débit via les méthodes LC-MS/MS et LC-UV. La phase stationnaire, basée sur la technologie des hybrides de silice nanopolymère (NSH), offre plusieurs mécanismes de rétention, incluant la phase inversée, l’échange d’anions et l’échange cationique, pour une flexibilité maximale dans le développement des méthodes. Optimisez facilement la sélectivité pour accélérer les séparations chromatographiques et augmenter la productivité.

Performance supérieure pour l’analyse de Diquat et de Paraquat
  • Séparation spatiale distinctive des régions d’échange d’anions et d’échanges cationiques pour une performance chromatographique inégalée
  • Sélectivité ajustable à l’aide de la concentration du tampon de phase mobile, du pH et de la teneur en solvant
  • Séparation rapide des analytes ioniques hydrophiles et ionisables sans réactif d’appariement ionique
  • Sélectivité idéale pour la séparation simultanée des analytes basiques, neutres et acides
  • Compatibilité avec la détection par spectrométrie de masse, qui améliore significativement la sensibilité tout en fournissant une confirmation
  • Disponible en particules de 3,0 μm et diamètres de 2,1 et 3,0 mm, en longueur de 50 mm

À propos de la famille de chroniques HPLC spécialisées chez Acclaim

Les colonnes spéciales Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur des chimies novatrices et uniques et offrent une résolution supérieure avec une facilité d’utilisation.

  • Testé à l’usage pour garantir des séparations constantes
  • Sélectivité idéale pour séparer des analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de sommet
  • Performance testée pour garantir une haute qualité et fiabilité pour des séparations chromatographiques spécifiques

Spécifications

Diamètre (métrique) 2.1 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression maximale 6000 psi
Granulométrie 3 μm
pH 2,5 à 7,5
Taille des pores 300 Å
Quantité À l’unité
Surface 100 m2/g
Température 40 °C max.
Gamme de produit Reconnaissance
Type de colonne Spécialité / application spécifique
Désactivé Oui
Caractéristiques vertes FSC
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.