missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 96-well Conical Bottom (V) Polypropylene Microplates

To significantly improve data quality and sensitivity in biochemical assays. Greiner Bio-One 96-Well Conical Bottom (V) Polypropylene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
$899.39
Spécifications
| Certifications/Compliance | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. |
|---|---|
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
07000156
![]() |
Greiner Bio-One
651209 |
Black |
caisse de 100 chaque for $899.39
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Uniform external dimensions
- Well to well spacing of 9mm
- Features alphanumeric coding
- Sealable with adhesive films and heat seal
Spécifications
| Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. | |
| Without Lid | |
| Not Autoclavable | |
| 96 | |
| Conical Bottom (V-well) | |
| 128 x 85 x 15 mm |
| Standard | |
| 8 x 12 | |
| Polypropylene | |
| Non-sterile | |
| 100/Cs. |