missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-(Bromométhyl)nonadécane 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B51885ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B51885ML 5 mL
B518825ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B51885ML Fournisseur TCI America Code fournisseur B51885ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 69620-20-8
Formule moléculaire C20H41Br
Poids moléculaire (g/mol) 361.452
Numéro MDL MFCD28515435
Clé InChI XSQSDBVMLJNZKU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23148745
Nom de l’IUPAC 9-(bromométhyl)nonadécane
SOURIRES CCCCCCCCCCC(CCCCCCCC)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 9-(Bromomethyl)nonadecane
Point d’ébullition 195 °C
Quantité 5 mL
Poids de formule 361.45
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide