missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 5-TAMRA (5-Carboxytétraméthylrhodamine), isomère unique

Numéro de catalogue. C6121
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C6121 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C6121 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C6121

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

5-TAMRA (5-Carboxytétraméthylrhodamine), isomère unique

Tetramethylrhodamine (TMR, TRITC) has been a widely used fluorophore for preparing bioconjugates, especially fluorescent antibody and avidin derivatives used in immunochemistry. Under the name TAMRA, the carboxylic acid of 5-TAMRA has also achieved prominence as a dye for oligonucleotide labeling and automated DNA sequencing applications.

Spécifications

Quantité 10 mg
Type de produit 5-TAMRA
Contenu et stockage Conserver à température ambiante et protéger de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Groupement réactif Acide carboxylique
Étiquette ou colorant TAMRA™ Isomères, TMR (Tétramétylrhodamine)
Type d’étiquette Teintures classiques

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.