missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Microlab™ Seringues de la série Gastight™ 1700

Numéro de catalogue. 14824677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
25 μL
100 μL
Calibre de l’aiguille:
22s G
26s G
Modèle:
1701
1702
1710
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Calibre de l’aiguille Modèle
14824677 25 μL 22s G 1702
14824678 100 μL 22s G 1710
14824676 10 μL 26s G 1701
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 14824677 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur HAM80262

Pour la distribution à la fois de liquides et de gaz

  • Équipée d’une embout de ventouse en polymère usiné avec précision, souvent en PTFE, qui crée un joint sans fuite
  • La fonction d’ajustement serré garantit que la pointe essuie l’intérieur du canon de la seringue sans échantillon
  • Cela réduit le risque que le dépôt se produise dans des échantillons avec des molécules dissoutes ou en suspension et que cela endommage le plunger
  • ChemSeal Terminaison

Spécifications

Calibre de l’aiguille 22s G
Modèle 1702
Volume (métrique) 25 μL