missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™

Supplier:  Thermo Scientific Chemicals CC30001DA

Quantity 1g
Packaging Amber Glass Bottle

 Afficher plus de versions de ce produit

Numéro de catalogue. CC30001DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.


Description

Description

Spécifications

Identifiants chimiques

162046-66-4
306.362
4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
4-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]benzoic acid
C16H22N2O4
BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
2795508
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O

Spécifications

4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid
97%
C16H22N2O4
4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazino benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-1-piperazineyl benzoic acid, 4-4-carboxy-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-4-carboxyphenyl-4-boc piperazine, 4-4-boc-piperazin-1-yl benzoic acid, 1-boc-4-4-carboxy-phenyl-piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-benzoic acid
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
306.362
306.36
162046-66-4
Amber Glass Bottle
1g
BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N
4-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]benzoic acid
2795508
97%
missing translation for 'recommendations'

missing translation for 'recommendations'

Videos
FDS
Documents

Documents