missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Panneaux de purification de l’air pour respirateurs d’air fournis/Moniteurs de CO

Numéro de catalogue. 19021478
Change view
Click to view available options
Débit:
50 cfm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Débit
19021478 50 cfm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ces produits de sécurité doivent être utilisés conformément aux instructions de l’utilisateur, aux avertissements et aux limitations accompagnant chaque produit. Une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort.
Catalog No. 19021478 Supplier 3M™ Supplier No. 7000005415

missing translation for 'validMainframeMsg'

Ces produits de sécurité doivent être utilisés conformément aux instructions de l’utilisateur, aux avertissements et aux limitations accompagnant chaque produit. Une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort.

Peut être fixé de façon permanente au mur

  • Des panneaux durables et portables filtrent et régulent l’air de la plante délivré aux respirateurs à haute pression fournis à air
  • Les systèmes avec filtration au CO éliminent également des quantités limitées de monoxyde de carbone provenant de l’air entrant

Specifications

Débit 50 cfm
À utiliser avec (équipement) 3M Respirateur de compagnie aérienne
Comprend 3 interconnexions industrielles à déconnexion rapide (0,25 po de taille de carrosserie, 0,37 po. MPT) à la prise, 2 prises supplémentaires
Modèle W-2806
Pression 150 psi
Type de produit Filtre à air comprimé et panneau de régulateur