missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ SecureFit™ Série 500

Numéro de catalogue. 19072508
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Construction, pétrole et gaz, maçonnerie, meulage, fixation électrique, militaire, aviation, usinage, fabrication de produits alimentaires et de boissons, manutention de produits chimiques, application de la loi, produits chimiques, fabrication générale, boissons alimentaires & , pharmaceutiques, tailleur, maintenance d’installations, maintenance militaire, maintenance militaire, réparation et exploitation (MRO), mines, tactique militaire, opérations mécaniques, coulage/coulée, démolition, réparation et exploitation (MRO), Fabrication de métaux, métaux primaires, automobile, assemblage, forage, réhabilitation, peinture
Démolition, mines, ciseau, maintenance des installations, aviation, forage, fabrication générale, meulage, peinture, fixation électrique, tactique militaire, remédiation, pétrole et gaz, manutention chimique, assemblage, opérations mécaniques, construction, maintenance militaire, réparation et exploitation (MRO), boissons alimentaires & , application de la loi, fabrication de métaux, coulage/coulée, maçonnerie, produits chimiques, fabrication alimentaire et de boissons, militaire, pharmaceutique, usinage, maintenance militaire, métaux primaires, Automobile, réparation et exploitation (MRO)
Modèle:
SF501SGAF-BLK
SF550AF-GRN
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (application) Modèle
19072508 Construction, pétrole et gaz, maçonnerie, meulage, fixation électrique, militaire, aviation, usinage, fabrication de produits alimentaires et de boissons, manutention de produits chimiques, application de la loi, produits chimiques, fabrication générale, boissons alimentaires & , pharmaceutiques, tailleur, maintenance d’installations, maintenance militaire, maintenance militaire, réparation et exploitation (MRO), mines, tactique militaire, opérations mécaniques, coulage/coulée, démolition, réparation et exploitation (MRO), Fabrication de métaux, métaux primaires, automobile, assemblage, forage, réhabilitation, peinture SF501SGAF-BLK
19072521 Démolition, mines, ciseau, maintenance des installations, aviation, forage, fabrication générale, meulage, peinture, fixation électrique, tactique militaire, remédiation, pétrole et gaz, manutention chimique, assemblage, opérations mécaniques, construction, maintenance militaire, réparation et exploitation (MRO), boissons alimentaires & , application de la loi, fabrication de métaux, coulage/coulée, maçonnerie, produits chimiques, fabrication alimentaire et de boissons, militaire, pharmaceutique, usinage, maintenance militaire, métaux primaires, Automobile, réparation et exploitation (MRO) SF550AF-GRN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19072508 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100238910

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Présente un design de lentille contemporain jumelé à des tempes de cliquet ajustables et 3M™ à la technologie Pressure Diffusion Temple (PDT) pour offrir un ajustement plus personnalisé. Ces lunettes sportives offrent aussi des branches colorées auto-ajustables, une variété de teintes pour lentilles et des modèles avec Scotchgard™ un revêtement protecteur anti-buée.

  • 3M's Le design innovant des branches présente des nervures fentes qui offrent une égalisation confortable de la pression, permettant aux tempes de se fléchir et de s'ajuster automatiquement à la taille de la tête du porteur.
  • Les tempes découpées exercent une pression sur l’arrière moins sensible de la tête, plutôt que sur les tempes, assurant un ajustement confortable même lors de mouvements rapides de la tête.
  • Design sportif avec une forme de lentille contemporaine et un profil élégant
  • Les tempes à cliquet ajustables permettent à l’utilisateur d’ajuster la lentille selon les caractéristiques du visage et la position des lunettes.
  • Le design plat et flexible des tempes de SecureFit s'accorde bien avec 3M™ les cache-oreilles protectrices
  • Choisissez parmi des modèles avec un revêtement anti-buée/anti-rayures ou 3M™ Scotchgard™ anti-buée.
  • Les lentilles en polycarbonate certifié U6 absorbent 99,9% des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 nm
  • Les travailleurs peuvent se sentir confiants en portant 3M une protection oculaire conforme à l’exigence de protection à impact de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020

Spécifications

Largeur (impériale) 2 in
Hauteur (impériale) 6 in
Forme Enroulement
Revêtement de la lentille Antibuée
Largeur (métrique) 5.08 cm
Hauteur (métrique) 15.2 cm
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection
À utiliser avec (application) Construction, pétrole et gaz, maçonnerie, meulage, fixation électrique, militaire, aviation, usinage, fabrication de produits alimentaires et de boissons, manutention de produits chimiques, application de la loi, produits chimiques, fabrication générale, boissons alimentaires & , pharmaceutiques, tailleur, maintenance d’installations, maintenance militaire, maintenance militaire, réparation et exploitation (MRO), mines, tactique militaire, opérations mécaniques, coulage/coulée, démolition, réparation et exploitation (MRO), Fabrication de métaux, métaux primaires, automobile, assemblage, forage, réhabilitation, peinture
Couleur du cadre Temples noirs
Nb par boîte 20/Cs.
Modèle SF501SGAF-BLK
Couleur des branches Temples noirs
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Matériau de la lentille Polycarbonate
Matériau du cadre Polycarbonate
Protection contre les rayons ultraviolets UV400
Type du cadre Sans cadre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats