missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ SecureFit™ Série 100

Numéro de catalogue. 19072505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
SF101AF-BLK
SF103AF-BLK
Teinte de la lentille:
Ambré
Transparent
Nb par boîte:
20/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Teinte de la lentille Nb par boîte
19072505 SF103AF-BLK Ambré 20/Cs.
19072503 SF101AF-BLK Transparent 20/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19072505 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100238183

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Présente une forme de lentille élégante et sportive, jumelée à un design de tempe breveté qui s’ajuste automatiquement à différentes tailles de tête pour offrir un ajustement élégant mais confortable pendant une longue période.

  • 3M's Le design innovant des branches présente des nervures fentes qui offrent une égalisation confortable de la pression, permettant aux tempes de se fléchir et de s'ajuster automatiquement à la taille de la tête du porteur.
  • Les tempes courbées exercent une pression sur l’arrière moins sensible de la tête, plutôt que sur les tempes, assurant un ajustement confortable même lors de mouvements rapides de la tête.
  • Design sportif avec une forme de lentille contemporaine et un profil élégant
  • Le design plat et flexible des tempes de SecureFit s'accorde bien avec 3M™ les cache-oreilles protectrices
  • Choisissez parmi des modèles avec un revêtement anti-rayures ou anti-buée/anti-rayures.
  • Emballages en vrac disponibles (100 par caisse)
  • Les lentilles en polycarbonate certifié U6 absorbent 99,9% des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 nm
  • Les travailleurs peuvent se sentir confiants en portant 3M une protection oculaire conforme à l’exigence de protection à impact de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020

Spécifications

Largeur (impériale) 5 po
Revêtement de la lentille Antibuée, Résistant aux rayures
Hauteur (impériale) 46,99 mm (1,85 po)
Forme Forme d’objectif élégante et sportive
Hauteur (métrique) 4.7 cm
Largeur (métrique) 12.7 cm
Teinte de la lentille Ambré
Type de produit Lunettes de protection
Couleur du cadre Temples noirs
Nb par boîte 20/Cs.
Modèle SF103AF-BLK
Couleur des branches Temples noirs
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Matériau de la lentille Polycarbonate
Matériau du cadre Polycarbonate
Protection contre les rayons ultraviolets UV400
Type du cadre Sans cadre
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats