missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ SecureFit™ Lunettes de sécurité de la série 400

Numéro de catalogue. 17623767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur du cadre:
Bleu et Gris
Jaune, noir
Noir, jaune
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Miroir intérieur/extérieur
Transparent
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Résistant aux rayures
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur du cadre Teinte de la lentille Revêtement de la lentille
17623767 Noir, jaune Transparent Antibuée
19070944 Jaune, noir Ambré Résistant aux rayures
19070949 Bleu et Gris Transparent Résistant aux rayures
17623766 Noir, jaune Miroir intérieur/extérieur Résistant aux rayures
17623768 Noir, jaune Gris Antibuée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 17623767 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100112435

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

3M™ SecureFit™ Les lunettes de sécurité de la série 400 offrent des modèles avec des couleurs stylisées, une technologie propriétaire Pressure Diffusion Temple (PDT) pour le confort, ainsi qu’un protège-sourcils contourné pour offrir une protection supplémentaire contre les particules volantes.

  • Un nez souple et ajustable réduit le glissement
  • Les temples en double matériau offrent un confort amorti et un style amélioré
  • La technologie Temple à diffusion de pression diffuse la pression au-dessus de l’oreille
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99,9% des UVA et UVB
  • Passepoil inspiré par le mouvement et contourné, dans une palette de couleurs moderne et audacieuse pour une touche de style
  • Pèse moins d'1 oz.
  • 3M Catalogue# SF401AF , 3M Catalogue# SF402AF, 3M Catalogue# SF410AS

Applications :

Construction, fabrication, pétrole & , gaz, transport.

Compliance

Conforme ANSI aux normes Z87.1-2015 et CSA Z94.3.

Spécifications

Revêtement de la lentille Antibuée
Teinte de la lentille Transparent
Couleur du cadre Noir, jaune
Modèle SF401AF
Matériau de la lentille Polycarbonate