missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-1-Hydrochlorure de désoxymannojirimycine, Thermo Scientific Chemicals
Description
Inhibiteur sélectif de l’a-mannosidase
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | (+)-1-Hydrochlorure de désoxymannojirimycine |
| Nom ou substance chimique | (+)-1-Deoxymannojirimycin hydrochloride |
| Forme physique | Poudre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de formule | 199.6 |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche