missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromooctadecane 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B062525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B062525G 25 g
B0625500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B062525G Fournisseur TCI America Code fournisseur B062525G

Identifiants chimiques

CAS 112-89-0
Formule moléculaire C18H37Br
Poids moléculaire (g/mol) 333.40
Numéro MDL MFCD00000231
Clé InChI WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
Nom de l’IUPAC 1-bromooctadecane
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Bromooctadecane
Quantité 25 g
Poids de formule 333.40
Pourcentage de pureté ≥97.0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (2)-0067
TSCA Yes