missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Bromométhyl)naphtalène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B45635G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B45635G 5 g
B456325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B45635G Fournisseur TCI America Code fournisseur B45635G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3163-27-7
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.097
Numéro MDL MFCD00010804
Clé InChI RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl naphthalene, 1-bromomethyl-naphthalene, naphthalene, 1-bromomethyl, 1-bromomethy naphthalene, naphtylmethylbromide, bromomethylnaphthalene, naphthylmethyl bromide, pubchem9389
PubChem CID 137844
Nom de l’IUPAC 1-(bromométhyl)naphtalène
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(Bromomethyl)naphthalene
Point de fusion 54 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 118 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 221.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur