missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-3,5-diméthyladamantane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B18215G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B18215G 5 g
B182125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B18215G Fournisseur TCI America Code fournisseur B18215G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 941-37-7
Formule moléculaire C12H19Br
Poids moléculaire (g/mol) 243.188
Numéro MDL MFCD00077197
Clé InChI QUCXLVDIVQWYJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3,5-dimethyl-adamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo-3,5-dimethyl, acmc-209rqd, 3,5-dimethyladamantylbromide, 1-bromo-3,5-dimethyltricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo-3,5dimethyladamantane, 3,5-dimethyl-1-bromoadamantane, 1-bromo-3,5-dimethyl adamantane, 1-bromanyl-3,5-dimethyl-adamantane, 1-?bromo-?3,5-?dimethyladamantane
PubChem CID 98317
Nom de l’IUPAC 1-bromo-3,5-diméthyladamantane
SOURIRES CC12CC3CC(C1)(CC(C3)(C2)Br)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Couleur Jaune
Point d’ébullition 273 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 243.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide