missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-2-éthylbutane, 97%

Numéro de catalogue. AAH26445AC
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH26445AC 25 mL
AAH26445AA 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH26445AC Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H26445AC
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 3814-34-4 | C6H13Br | 165,074 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 3814-34-4
Formule moléculaire C6H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 165.074
Numéro MDL MFCD00000219
Clé InChI KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
Nom de l’IUPAC 3-(bromométhyl)pentane
SOURIRES CCC(CC)CBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Bromo-2-ethylbutane
Densité 1.179
Point d’ébullition 145 °C
Point d’éclair 36 °C (96 °F)
Odeur Douce
Indice de réfraction 1.4515
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1993
Poids de formule 165.07
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H226-H315-H319-H335
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
EINECSNumber 223-302-6
TSCA Oui
Recommended Storage Conserver au froid

RUO – Usage réservé à la recherche