missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane, Thermo Scientific Chemicals
Description
Inhibe de manière puissante et directe l’autophosphorylation de la tyrosine kinase JAK2
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 557.5 |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche