missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,10-Dibromodécane 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D0179100G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D0179100G 100 g
D017925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D0179100G Fournisseur TCI America Code fournisseur D0179100G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4101-68-2
Formule moléculaire C10H20Br2
Poids moléculaire (g/mol) 300.08
Numéro MDL MFCD00000222
Clé InChI GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
Nom de l’IUPAC 1,10-dibromodécane
SOURIRES BrCCCCCCCCCCBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 1,10-Dibromodecane
Couleur Blanc-jaune
Quantité 100 g
Poids de formule 300.08
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins
EINECSNumber (2)-0070
TSCA Oui