UserName
Avantages des membres HealthPRO
HealthPRO Membership Benefits
Avec notre expérience éprouvée en matière de service et soutien à la clientèle, le canal commercial Fisher Scientific est votre source de confiance pour la médecine de laboratoire.
Service à la clientèle
Si vous n’avez pas de compte Fisher Scientific ou vous avez de la difficulté à vous connecter à votre compte d’affaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-234-7437 ou visitez le Centre d’aide et soutien.
HealthPRO Canada Logo
Produits vedettes
Mopec 5000 Autopsy Saw
Scie d’autopsie Mopec 5000
La scie d’autopsie Mopec 5000 est développée pour l’utilisation en autopsie et elle est scellée hermétiquement et certifiée CE. Elle est complètement submersible pour un nettoyage complet et offre sensation fraîche au toucher, vibrations réduites, et installation sécuritaire.
Fisherbrand Histoplast Paraffin Wax
Paraffine Thermo Scientific Histoplast
La paraffine Thermo ScientificMC Histoplast est fabriquée de matières premières de grande pureté et offre des coupes de tissus constants chaque fois. Choisissez Histoplast PE pour l’utilisation générale, Histoplast IM pour les spécimens grands et denses, et Histoplast LP (formulée pour un point de fusion plus faible) pour la coupe améliorée avec moins de compression.
MICROMESH Biopsy Processing/Embedding Cassettes
Cassettes MICROMESH pour traitement/inclusion de biopsies
Les cassettes SimportMC Scientific MICROMESHMC pour traitement/inclusion de biopsies mettent en vedette un grand compartiment de 27 mm carré qui convient même aux biopsies à aiguille. Elles maximisent l’échange de liquides et le drainage et peuvent être ouvertes et fermées aussi souvent que nécessaire sans risque de perte de spécimen.
Marques les plus populaires
Le partenariat entre HealthPRO et Fisher Scientific
Si vous avez des questions au sujet du partenariat entre HealthPRO et Fisher Scientific, communiquez avec nous en utilisant le formulaire sur cette page.
Nous sommes votre source de confiance de :
  • Produits consommables, fournitures, produits chimiques, et produits de sécurité pour le laboratoire
  • assettes et matériel d’inclusion
  • Lames à microscopeEnsemble, HealthPRO et la place du marché Fisher Scientific vous offrent :
Ensemble, HealthPRO et le canal commercial Fisher Scientific vous offrent :
  • Un portfolio à la fine pointe de l’industrie et comprenant plus de 1,7 million d’articles, dont 80 000 produits exclusifs et plus de 9400 alternatives FisherbrandMC
  • Économies garanties
  • Mesures incitatives attrayantes
Communiquez avec nous
Remplissez le formulaire ci-dessous pour en savoir davantage au sujet du partenariat HealthPRO et Fisher Scientific.