Guide d’achat Thermo Scientific : Flacons et bouchons pour la chromatographie
Thermo Scientific Chromatography Vials and Closures Buying Guide
Maximiser la productivité et atteindre des résultats reproductibles nécessitent un plan de travail entièrement optimisé à partir de l’échantillon et jusqu’à l’essai. Avec cela en tête, le portfolio Thermo ScientificMC soutien la sécurité et l’intégrité de l’échantillon avec une variété de produits qui conviennent à votre laboratoire et votre budget.
Continuez de lire pour en savoir plus sur les flacons, septa, bouchons et autres produits les plus adaptés à vos propres applications et aux besoins de votre échantillonneur automatique, ou parcourez l’ensemble de la gamme de produits de Portfolio Thermo ScientificMC de produits consommables de chromatographie.
Comprendre les septums
Utiliser les bons septums pour votre application est essentiel pour réussir les essais. Utiliser le mauvais septum peut compromettre vos résultats et réduire la durée de vie des autres équipements et fournitures de laboratoires, et ainsi augmenter les coûts généraux.
Brochure : solutions Thermo Scientific de manutention d’échantillons (PDF, 13,2 Mo)
Meilleure performance de septum
Atteignez l’étanchéité et les caractéristiques de performance des flacons à sertir avec la polyvalence et la commodité des flacons à vis au moyen de la conception brevetée des flacons Thermo ScientificMC SureStopMC. Ce design innovateur de flacon — ainsi que le bouchon avec « Advanced Vial Closure System » (AVCS) — enlève la subjectivité autour de l’atteinte d’une compression optimale du joint lors de la fermeture du flacon.
Les bouchons mal ajustés peuvent entraîner une distorsion ou rupture des septums, créant ainsi les possibilités de fuites et de contamination.
surestop-fr-20-378-2029
En tant que partie de la collection Thermo Scientific SureSTART, les flacons SureStop et bouchons AVCS aident à mitiger les échecs dus aux erreurs comme l’inclinaison du bouchon, difformités du bouchon, septums délogés, et septums enfoncés, ce qui vous aide ultimement à réduire les coûts d’analyse répétée et augmente l’intégrité des données et le débit de traitement des échantillons.
Explorez flacons, insertions, et bouchons SureSTART
How SureStop Vials with AVCS Closures Work
See how SureStop Vials and AVCS closures combine to provide optimal sealing and protection.
Choisir les bons septums
Lorsque vient le temps de choisir les bons septums, il y a de nombreux facteurs à considérer : la température d’application, le type de solvant ou d’échantillon, un design avec ou sans fente, et la capacité de récupérer l’étanchéité. Ces facteurs mènent ultimement à la fabrication et du matériel du septum. Selon le matériel choisi, vous devez aussi déterminer le diamètre approprié de l’embout et si le septum doit résister à de multiples injections afin d’éviter les débris.
La fiche ci-dessous offre un guide rapide pour la sélection des bons matériaux de septum selon vos exigences expérimentales et d’application.
septa-chart-fr-d-20-378-2029
Collection SureSTART
Vous avez besoin d’aide pour choisir le bon flacon ou la bonne plaque à puits?
Téléchargez ces recommandations simples de sélection (PDF, 455 Ko)
Surfaces non réactives
Besoin de détecter les faibles concentrations d’analytes?
Les systèmes de chromatographie et de spectrométrie de masse de sensibilités en continuelle croissance exigent des flacons fiables qui peuvent livrer l’ultime pureté et l’activité de surface la plus faible possible de façon routinière. Découvrez la technologie de fine pointe des flacons pour analyser les analytes critiques pendant les essais à faible limite de détection et lorsque la qualité, reproductibilité, sécurité, et intégrité d’échantillons sont d’une importance primordiale.
Livre blanc : La qualité du verre (PDF, 1,1 Mo)
Brochure : Thermo Scientific SureSTART (PDF, 264 Ko)
Faibles teneurs en particules et faible bruit de fond
Vos résultats indiquent un bruit de fond de particules dans les analyses à grande sensibilité?
Comptez sur les trousses SureSTART MSCERT haute performance et certifiées pour vos analyses de routine en spectrométrie de masse.
  • Flacons et bouchons testés et certifiés pour jusqu’à 15 spécifications physiques critiques afin de prévenir des problèmes techniques ou de performance.
  • Testés et certifiés pour de faibles bruits de fond en utilisant CPL-SM et CPG-SM pour vos applications les plus difficiles et sensibles afin d’assurer qu’il n’y a pas de substances extractibles ou lixiviables, ou agents résiduels de fabrication présents dans le flacon qui pourraient se solder par de faux pics chromatographiques qui ont un effet sur vos résultats.
  • Recommandés pour l’adsorption faible.
  • Un certificat est fourni avec chaque trousse.
  • En plus de répondre aux normes de trousses MSCERT, les trousses MSCERT+ sont pré-nettoyées afin d’offrir la plus faible teneur en ions et de niveaux de particules dans les flacons pour protéger l’intégrité d’échantillon. Elles garantissent qu’il n’y a pas présence de saleté ou poussière de fabrication qui pourraient obstruer votre colonne de CPG ou CPL et avoir un effet sur la durée de vie de la colonne et la performance du système. Fortement recommandées pour l’analyse par injection directe (DIA).
Explorer les flacons certifiés MS
Flacons d’autoéchantillonneur et bouchons pour HPLC, CPL-SM, CPG, et CPG-SM
Les flacons et bouchons Thermo Scientific sont offerts dans une grande variété d’options afin de convenir à tous les instruments pour l’HPLC, la CPG, et la SM — ainsi que pour convenir à votre application et votre budget.
Fiche Thermo Scientific de compatibilité d’autoéchantillonneur (PDF, 192 ko)
Niveau de performance 1 : Analyses quotidiennes
Vérifiez la présence et la quantification de composés en utilisant les techniques de détection de base comme UV, RI, FID, ou ECD.
Niveau de performance 2 : Analyses à rendement élevé
Assurez la conformité dans les environnements réglementés. Cette gamme a de très faibles teneurs en métaux, substances extractibles, et substances lixivibles. Soutiennent les analyses de routine en utilisant les systèmes standards de SM comme ceux à simples ou triples/tandem quadripôles.
Niveau de performance 3 : Haute performance
Protégez les précieux échantillons pour les analyses exigeantes. Les flacons contiennent la plus faible quantité totale de métaux, substances extractibles, et lixiviables. Assurez la sensibilité et la sélectivité d’analytes difficiles avec confiance et constance. Supportez les systèmes SM haute résolution comme le Thermo ScientificMC OrbitrapMC ou autres systèmes à temps de vol (ToF ou « time of flight ») afin de maintenir les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité d’échantillons.