UserName
Produits MP Biomedicals FastPrep pour la préparation d’échantillons
MP Biomedicals FastPrep Sample Preparation Products
Explorez la collection complète d’homogénéisateurs et accessoires, matrices de lyse, et trousses d’extraction d’acides nucléiques MP BiomedicalsMC FastPrepMC pour aider à optimiser votre plan de travail.
Les homogénéisateurs FastPrep offrent une action rapide et efficace d’agitation de billes qui peut lyser et homogénéiser la plupart des tissus végétaux et animaux et autres échantillons organiques. Ensuite, les trousses d’isolement d’ADN et d’ARN FastPrep permettent l’extraction, la purification, et l’analyse ultérieure des acides nucléiques relâchés.
Pour vous aider à choisir les bons produits d’homogénéisation qui répondent à vos besoins :
  • Déterminez le nombre d’échantillons à traiter
    Selon les tailles et volumes d’échantillons, choisissez un homogénéisateur et déterminez les adaptateurs ou autres accessoires nécessaires pour vos échantillons
  • Choisissez une matrice de lyse appropriée et une trousse d’extraction
    Effectuez votre sélection selon le type de tissu (tissu mou, tiges ligneuses, microbes, etc.) ainsi que le volume d’échantillon
  • Vérifiez les trousses de départ FastPrep offertes
    L’une des trousses de départ pourrait convenir à votre application
Trouvez les homogénéisateurs et matrices FastPrep
Choisissez un homogénéisateur FastPrep
La technologie à agitation de billes des systèmes FastPrep lyse complètement presque tous les échantillons en quelques secondes. Choisissez un instrument de paillasse classique, une version qui met en vedette des niveaux plus élevés de puissance, un homogénéisateur à grand débit de traitement, ou un modèle à main pour le travail sur le terrain ou à distance.
Explorez les homogénéisateurs
Déterminez les adaptateurs porte-échantillons nécessaires
Les adaptateurs porte-échantillons FastPrep aident à accommoder une gamme de quantités, types, et volumes d’échantillons afin de répondre à vos besoins en matière de préparation d’échantillons. Allant des tubes 2 mL jusqu’aux plaques à 96 puits profonds, notre vaste sélection d’adaptateurs interchangeables ajoute une polyvalence à votre plan de travail.
Explorez les adaptateurs à homogénéisateur
FastPrep Sample Holder Adapters
Sélectionnez une matrice de lyse
Les tubes de matrice de lyse contiennent des billes de différentes tailles et formes, et différents matériaux afin d’homogénéiser divers types d’échantillons. Offerts dans une gamme de formats pour accommoder la plupart des échantillons, choisissez le format à 96 puits, ou les tubes de 2 mL, 4,5 mL, 15 mL, ou 50 mL pour la préparation de cellules, tissus, échantillons environnementaux, insectes, plantes, et plus.
Explorez les matrices de lyse
Choisissez les trousses d’isolement d’ADN et d’ARN
Une fois que vos échantillons ont été lysés et homogénéisés, utilisez les trousses FastRNA et FastDNA afin d’extraire et purifier les acides nucléiques pour les applications en aval. Ces trousses ont été développées pour produire de grands rendements d’ADN et d’ARN.
Explorez les trousses d’isolement
DNA and RNA Isolation Kits
Sélectionnez un ensemble de départ FastPrep
Les ensembles de départ FastPrep sont conçus pour les laboratoires qui doivent traiter plus d’un type d’échantillon. Chaque ensemble de départ comprend
  • Homogénéisateur FastPrep-24 5G
  • Tubes de diverses matrices de lyse
  • Adaptateur(s)
  • Réactifs et trousses d’extraction et de purification d’acides nucléiques
Explorez les ensembles de départ
FastPrep Starter Package