accessibility menu, dialog, popup

UserName

FClMgBr

CAS RN 480438-50-4

IUPAC Nor: bromo(3-chloro-5-fluorophenyl)magnesium
Synonymes: bromo(3-chloro-5-fluorophenyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol): 233.75
Formule moléculaire: C6H3BrClFMg
InChi Key: IKMSSONTWSEQMT-UHFFFAOYSA-M
SMILES: FC1=CC(Cl)=CC([Mg]Br)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats