CAS RN 31378-03-7
IUPAC Nor:
2-(4-methylbenzenesulfonyl)-1-phenylethan-1-one
Synonymes:
PHENACYL p-TOLYL SULFONE
Poids moléculaire (g/mol):
274.33
Formule moléculaire:
C15H14O3S
InChi Key:
RFQXSRPFYWMUDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(p-Toluenesulfonyl)acétophénone 98,0+%, TCI America™
CAS: 31378-03-7 Formule moléculaire: C15H14O3S Poids moléculaire (g/mol): 274.33 Numéro MDL: MFCD00026002 Clé InChI: RFQXSRPFYWMUDV-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 97654 Nom de l’IUPAC: 2-(4-méthylbenzènesulfonyl)-1-phénylètane-1-one SOURIRES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1