CAS RN 15028-39-4
IUPAC Nor:
methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride
Synonymes:
methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol):
201.65
Formule moléculaire:
C9H12ClNO2
InChi Key:
DTHMTBUWTGVEFG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
(S)-(+)-2-Phénylglycine oxychlorhydrate d’ester de méthyle, 97%
(S)-(+)-2-Phénylglycine oxychlorhydrate d’ester de méthyle, 97%
CAS: 15028-39-4 Formule moléculaire: C9H11NO2·ClH Poids moléculaire (g/mol): 201.65 Clé InChI: DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N Synonyme: h-phg-ome.hcl,s-methyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride,s-+-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride,s-2-phenylglycine methyl ester hydrochloride,aminophenylacetic acid methyl ester,h-phg-ome hydrochloride,h-phg-ome hcl,d---alpha-phenylglycine methyl ester hydrochloride,methyl 2s-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride,d-phenylglycine methyl ester hydrochloride PubChem CID: 11217910 Nom de l’IUPAC: méthyle (2S)-2-amino-2-phénylacétate; Chlorhydrate SOURIRES: COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl