accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOHHO

CAS RN 99-50-3

IUPAC Nor: 3,4-dihydroxybenzoic acid
Synonymes: 3,4-dihydroxybenzoic acid protocatechuic acid protocatehuic acid
Poids moléculaire (g/mol): 154.12
Formule moléculaire: C7H6O4
InChi Key: YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (6)
Quantité 
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)