CAS RN 98-50-0
IUPAC Nor:
(4-aminophenyl)arsonic acid
Synonymes:
4-aminophenylarsonic acid arsanilic acid p-aminophenylarsine acid pro-gen 227 premix acide p-arsanilique atoxylic acid C6H8AsNO3 kyselina arsanilova arsanilic acid-100 antoxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
217.06
Formule moléculaire:
C6H8AsNO3
InChi Key:
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(C=C1)[As](O)(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 4-aminophénylarsonique 98,0+%, TCI America™
CAS: 98-50-0 Formule moléculaire: C6H8AsNO3 Poids moléculaire (g/mol): 217.056 Numéro MDL: MFCD00007819 Clé InChI: XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: p-arsanilic acid,arsanilic acid,4-arsanilic acid,4-aminophenyl arsonic acid,4-aminobenzenearsonic acid,atoxylic acid,p-aminobenzenearsonic acid,aminophenylarsine acid,p-anilinearsonic acid,pro-gen PubChem CID: 7389 ChEBI: CHEBI:49477 Nom de l’IUPAC: acide (4-aminophényl)arsonique SOURIRES: C1=CC(=CC=C1N)[As](=O)(O)O